Imprimer
Acide acétique 0.5 mol/l (0.5 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
05301.3000 05301.2000 05301.5000 05301.6000
KRAF05301.3000EA 124 EUR
KRAF05301.3000 KRAF05301.2000 KRAF05301.5000 KRAF05301.6000
Acide acétique 0.5 mol/l (0.5 N)
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM