Imprimer
(±)-3-Bromocyclohexène 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromocyclohexene
Stabilization: Stabilisé avec oxyde de propylène
A10370.06 A10370.14
A10370.06EA 50 EUR
A10370.06 A10370.14
(±)-3-Bromocyclohexène 95% stabilisé
(±)-3-Bromocyclohexène
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 95% CAS No.: 1521-51-3 Molecular Formula: C6H9Br Formula Weight: 161.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 64-65°/15mm Beilstein Reference: 635953 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00013775
Formule: C₆H₉Br
MW: 161.04 g/mol
Point d'ébullition: 64…65 °C (15 mmHg)
Densité: 1.400
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013775
Numéro CAS: 1521-51-3
ONU: 1993
ADR: 3 III