Imprimer
(±)-1-Pentyne-3-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (±)-Ethyl ethynyl carbinol, 1-Pentyn-3-ol
B24853.06 B24853.14
B24853.06EA 56.1 EUR
B24853.06 B24853.14
(±)-1-Pentyne-3-ol ≥98%
(±)-1-Pentyne-3-ol
Purity: 98% CAS No.: 4187-86-4 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Recognizable Boiling Point: 123-125° Beilstein Reference: 1098409 UN No.: 1986 MDL No.: MFCD00004572
Formule: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Point d'ébullition: 123…125 °C
Densité: 0.890
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004572
Numéro CAS: 4187-86-4
EINECS: 224-063-0
ONU: 1986