(±)-1-Octène-3-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 3391-86-4
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Characteristic
Melting Point: -49°
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 1744110
MDL No.: MFCD00004589
Formule:
C₈H₁₆O Point d'ébullition: 173…175 °C Point de fusion: –49 °C Densité: 0,833 Point d'éclair: 61 °C (141 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004589 Numéro CAS: 3391-86-4 EINECS: 222-226-0 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |