Imprimer
DL-m-Tyrosine 98.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyphenylalanine, 3-(m-Hidroxifenil)-DL-alanina, 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
140630010 140630050
ACRO140630010EA 115 EUR
ACRO140630010 ACRO140630050
DL-m-Tyrosine 98.5%
DL-m-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Point d'ébullition: 351
Point de fusion: 280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002597
Numéro CAS: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Merck Index: 12,09971
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 %