Imprimer
5-Hydroxy-DL-tryptophane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: DL-5-Hydroxytryptophan, 2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
A12237.03 A12237.06
A12237.03EA 68 EUR
A12237.03 A12237.06
5-Hydroxy-DL-tryptophane ≥99%
5-Hydroxy-DL-tryptophane
Purity: 99% CAS No.: 56-69-9 Molecular Formula: C11H12N2O3 Formula Weight: 220.23 Melting Point: ca 298° dec. Beilstein Reference: 88199 Merck Reference: 14,4847 MDL No.: MFCD00005651
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220.23 g/mol
Point de fusion: ∼ 298 °C (déc.)
Densité: 1.405 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005651
Numéro CAS: 56-69-9
EINECS: 200-284-8
Merck Index: 13,04873