Imprimer
DL-Tryptophane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
L05936.06 L05936.14 L05936.22
L05936.06EA 28.8 EUR
L05936.06 L05936.14 L05936.22
DL-Tryptophane ≥99%
DL-Tryptophane
Purity: 99% CAS No.: 54-12-6 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 86196
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Densité: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064339
Numéro CAS: 54-12-6
EINECS: 200-194-9