N-Acétyl-DL-tryptophane 98+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
227150250
227151000
ACRO227150250EA
30.7
EUR
ACRO227150250
ACRO227151000
N-Acétyl-DL-tryptophane 98+%, très pur
N-Acétyl-DL-tryptophane
Formule:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Point de fusion: 204…206 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005644 Numéro CAS: 87-32-1 EINECS: 201-739-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Titration excess NaOH | 98.0 to 101.0 % (On dry substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |