Imprimer
(±)-4-Méthyl-2-pentanol zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: (±)-Methyl isobutyl carbinol
MQ200
8.05804.0100 8.05804.1000
8.05804.0100EA 33.8 EUR
8.05804.0100 8.05804.1000
(±)-4-Méthyl-2-pentanol zS, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Méthyl-2-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 132
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.8093 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004550
Numéro CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
ONU: 2053
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 16.4 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 130 - 133 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.06 hPa (25 °C)
Flash Point 41 °C
Explosion Limit 1 - 5.5 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 305 °C