(±)-4-Méthyl-2-pentanol 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(±)-Methyl isobutyl carbinol
A13435.AP
A13435.0F
A13435.APEA
26.1
EUR
A13435.AP
A13435.0F
(±)-4-Méthyl-2-pentanol 99
(±)-4-Méthyl-2-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 108-11-2
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: -90°
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 1098268
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD00004550
Formule:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Point d'ébullition: 131…133 °C Point de fusion: –90 °C Densité: 0.806 Point d'éclair: 41 °C (105 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004550 Numéro CAS: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 ONU: 2053 ADR: 3 III |