(±)-4-Méthyl-2-pentanol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
149380010
149380025
149380050
149385000
149380100
ACRO149380010EA
37.5
EUR
ACRO149380010
ACRO149380025
ACRO149380050
ACRO149385000
ACRO149380100
(±)-4-Méthyl-2-pentanol 99+%
(±)-4-Méthyl-2-pentanol
Formule:
C₆H₁₄O Point d'ébullition: 132 °C (760 mmHg) Point de fusion: –90 °C Densité: 0,8 g/cm³ Point d'éclair: 41 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004550 Numéro CAS: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 ONU: 2053 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |