Imprimer
(±)-3-Méthyl-2-butanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
149930250 149931000 149935000
ACRO149930250EA 25.6 EUR
ACRO149930250 ACRO149931000 ACRO149935000
(±)-3-Méthyl-2-butanol 98%
(±)-3-Méthyl-2-butanol
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 112 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -117 °C
Densité: 0,81 g/cm³
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004527
Numéro CAS: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06110
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %