Imprimer
(±)-3-Méthyl-1-pentanol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
335320050 335320250 335321000
ACRO335320050EA 33.9 EUR
ACRO335320050 ACRO335320250 ACRO335321000
(±)-3-Méthyl-1-pentanol 99+%
(±)-3-Méthyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 150…154 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.823 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002937
Numéro CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
ONU: 1987
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %