Imprimer
(±)-2-Méthyl-1-butanol zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
MQ200
8.06031.0500 8.06031.1000
8.06031.0500EA 52.5 EUR
8.06031.0500 8.06031.1000
(±)-2-Méthyl-1-butanol zS, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Méthyl-1-butanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 129
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004743
Numéro CAS: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
ONU: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06109
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 36 g/l (20 °C)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C
Vapor Pressure 4.3 hPa (20 °C)
Flash Point 42.5 °C
Refractive Index 1.4107 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 10.3 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 340 °C