(±)-2-Méthyl-1-butanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
158270010
158270025
158270250
158271000
ACRO158270010EA
60.8
EUR
ACRO158270010
ACRO158270025
ACRO158270250
ACRO158271000
(±)-2-Méthyl-1-butanol 98%
(±)-2-Méthyl-1-butanol
Formule:
C₅H₁₂O Point d'ébullition: 129 °C (1013 hPa) Point de fusion: –70 °C Densité: 0,81 g/cm³ Point d'éclair: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004743 Numéro CAS: 137-32-6 EINECS: 205-289-9 ONU: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 12,06109 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (Neat) |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |