Imprimer
(±)-2-Éthyl-1-hexanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
08607-1ML-F 08607-5ML-F
08607-1ML-FEA 25.7 EUR
08607-1ML-F 08607-5ML-F
(±)-2-Éthyl-1-hexanol, Supelco®
(±)-2-Éthyl-1-hexanol
Formule: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130.23 g/mol
Point d'ébullition: 183
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004746
Numéro CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
ATTEINDRE: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&vid=b147be53f238c69bee41eab5fd907f2a5ec65ba3&prid=web&clid=SAPDAM