(±)-Acide 3-méthylvalérique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-43-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 1720696
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002729
Formule:
C₆H₁₂O₂ Point d'ébullition: 196…198 °C Point de fusion: –42 °C Densité: 0,930 Point d'éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002729 Numéro CAS: 105-43-1 EINECS: 203-297-7 ONU: 3265 ADR: 8,II |