Imprimer
3-Mercapto-1,2-propanediol
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
28637.01 28637.02
SERA28637.01EA 0 EUR
SERA28637.01 SERA28637.02
3-Mercapto-1,2-propanediol
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formule: C₃H₈O₂S
MW: 108.16 g/mol
Point d'ébullition: 118
Densité: 1.247 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004879
Numéro CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471