Imprimer
3-Mercapto-1,2-propanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
8.41705.0050EA 77.4 EUR
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
3-Mercapto-1,2-propanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formule: C₃H₈O₂S
MW: 108.16 g/mol
Point d'ébullition: 118
Densité: 1.247 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004879
Numéro CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 108.15 g/mol
Boiling Point 118 °C (6.7 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.247 g/cm3 (20 °C)