1,4-Cyclohexadiène ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Cyclohexa-1,4-diene
Stabilization:
Stabilised with hydroquinone (HQ) 0.10 %
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 628-41-1
Molecular Formula: C6H8
Formula Weight: 80.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -49°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1900733
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001535
Formule:
C₆H₈ Point d'ébullition: 88…90 °C Point de fusion: –49 °C Densité: 0.847 Point d'éclair: –6 °C (21 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001535 Numéro CAS: 628-41-1 EINECS: 211-043-1 ONU: 3295 ADR: 3,II |