Imprimer
Méthoxy-1-propanol-2
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
3123.1 3123.2
ROTH3123.1EA 0 EUR
ROTH3123.1 ROTH3123.2
Méthoxy-1-propanol-2
Méthoxy-1-propanol-2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 119.6
Point de fusion: –97 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004537
Numéro CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
ONU: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM