Imprimer
Méthoxy-1-propanol-2, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.16738.6025 1.16738.9190 1.16738.1000
1.16738.6025EA 579 EUR
1.16738.6025 1.16738.9190 1.16738.1000
Méthoxy-1-propanol-2, EMPLURA®, Supelco®
Méthoxy-1-propanol-2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Point d'ébullition: 119,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004537
Numéro CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
ONU: 3092
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM