Méthoxy-1-propanol-2 ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
(±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
L12694.AK
L12694.AU
L12694.AKEA
26.9
EUR
L12694.AK
L12694.AU
Méthoxy-1-propanol-2 ≥99%
Méthoxy-1-propanol-2
Formule:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ MW: 90.12 g/mol Point d'ébullition: 119.6 Point de fusion: –97 °C Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 31 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004537 Numéro CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 ONU: 3092 ADR: 3 III |