Imprimer
(±)-1-Éthoxy-2-propanol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
259050010 259050025 259050100
ACRO259050010EA 60.8 EUR
ACRO259050010 ACRO259050025 ACRO259050100
(±)-1-Éthoxy-2-propanol 95%
(±)-1-Éthoxy-2-propanol
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 132 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0.897 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067050
Numéro CAS: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol