Imprimer
Ether monométhylique de l'hydroquinone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
126000010 126001000 126005000 126000051 126000250
ACRO126000010EA 139 EUR
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000 ACRO126000051 ACRO126000250
Ether monométhylique de l'hydroquinone 99%
Ether monométhylique de l'hydroquinone
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 243 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002332
Numéro CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %