Imprimer
(±)-2-Aminopropane-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L03608.06 L03608.14
L03608.06EA 47.5 EUR
L03608.06 L03608.14
(±)-2-Aminopropane-1-ol 98%
(±)-2-Aminopropane-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 6168-72-5 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4495 Melting Point: 8° Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1209234 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008085
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 174…176 °C
Point de fusion: 8 °C
Densité: 0.965
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008085
Numéro CAS: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00488