(±)-1-Amino-2-propanol mélange d'isomères ≥98% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Aminopropanol, Hydroxypropylamine, 1-Aminopropan-2-ol, DL-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine, Aminoisopropyl alcohol, iso-propanol amine Amino-2-propanol DL-Isopropanolamine (±)-1-Amino-2-propanol (±)-Isopropanolamine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formule:
C₃H₉NO MW: 75.11 g/mol Point d'ébullition: 158…160 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1 Densité: 0.962 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008139 Numéro CAS: 78-96-6 EINECS: 201-162-7 ONU: 2735 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Assay isomers (GC, area%) | ≥ 98.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.959 - 0.961 |
1-amino-2-propanol (GC, area%) | ≥ 90.0 % (a/a) |
Identity (IR) | passes test |