Imprimer
Buténone Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Stabilization: Hydrochinon
MQ200
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
8.05901.0100EA 79.7 EUR
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
Buténone Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Buténone
Formule: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Point d'ébullition: 81.4
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.8636 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –7 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008777
Numéro CAS: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
ONU: 1251
ADR: 6.1 (3, 8) I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM