Imprimer
Acide 3-iodopropionique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L02655.06 L02655.14
L02655.06EA 27.9 EUR
L02655.06 L02655.14
Acide 3-iodopropionique ≥99%
Acide 3-iodopropionique
Purity: 99% CAS No.: 141-76-4 Molecular Formula: ICH2CH2CO2H Formula Weight: 199.98 Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1699514 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002765
Formule: C₃H₅IO₂
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002765
Numéro CAS: 141-76-4
EINECS: 205-499-0
ONU: 3261
ADR: 8,III