Imprimer
(±)-Acide mercaptosuccinique zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: (±)-Mercapto-1,4-butanedioic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, (±)-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid
MQ200
8.20763.0100 8.20763.5000
8.20763.0100EA 78.3 EUR
8.20763.0100 8.20763.5000
(±)-Acide mercaptosuccinique zS, Sigma-Aldrich®
(±)-Acide mercaptosuccinique
Formule: C₄H₆O₄S
MW: 150.16 g/mol
Point d'ébullition: 322
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004860
Numéro CAS: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 150.15 g/mol