Imprimer
Acide DL-malique zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
MQ200
8.14737.1000 8.14737.5000
8.14737.1000EA 67.9 EUR
8.14737.1000 8.14737.5000
Acide DL-malique zS, Sigma-Aldrich®
Acide DL-malique
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134.09 g/mol
Point d'ébullition: 306
Point de fusion: 131…132 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064212
Numéro CAS: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 558 g/l (20 °C)
Melting Point 128 - 132 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 203 °C
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 349 °C