Imprimer
Acide 3-phénoxypropionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Penoxypropionic acid, 3-Phenoxypropanoic acid
A17842.03 A17842.06 A17842.14
A17842.03EA 21.4 EUR
A17842.03 A17842.06 A17842.14
Acide 3-phénoxypropionique ≥98%
Acide 3-phénoxypropionique
Purity: 98+% CAS No.: 7170-38-9 Molecular Formula: C6H5O(CH2)2CO2H Formula Weight: 166.17 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 243-245° MDL No.: MFCD00002769
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 243…245 °C
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002769
Numéro CAS: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4