Imprimer
Ether diéthylique 99+% stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
123990010 123990050 123990025 123990100 123990250
ACRO123990010EA 55.3 EUR
ACRO123990010 ACRO123990050 ACRO123990025 ACRO123990100 ACRO123990250
Ether diéthylique 99+% stabilisé, pur
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 34,6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0,714 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Peroxides ≤0.001 %