DL-Lactate de lithium
Fournisseur: Serva
29742.01
29742.02
SERA29742.01EA
0
EUR
SERA29742.01
SERA29742.02
DL-Lactate de lithium
DL-Lactate de lithium
Formule:
H₃CCH(OH)COOLi Point de fusion: 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065399 Numéro CAS: 867-55-0 EINECS: 212-761-8 |