Imprimer
Iodométhane 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl iodide
122370050 122371000 122375000 122370025
ACRO122370050EA 46 EUR
ACRO122370050 ACRO122371000 ACRO122375000 ACRO122370025
Iodométhane 99% stabilisé
Iodométhane
Formule: CH₃I
Point d'ébullition: 42.5 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 2.28 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001073
Numéro CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
ONU: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤150 APHA
Stabilizer Copper
Non-volatile matter ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Hydrolyzable substance Passes test