Imprimer
1-Iodopropane 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Propyl iodide
174050500 174052500 174050010
ACRO174050500EA 35.5 EUR
ACRO174050500 ACRO174052500 ACRO174050010
1-Iodopropane 99% stabilisé
1-Iodopropane
Formule: C₃H₇I
Point d'ébullition: 103 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –101 °C
Densité: 1.74 g/cm³
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001095
Numéro CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
ONU: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.5 % (Sum of all by-products)
Stabilizer Copper