Imprimer
(±)-Acide 2-chloropropionique ≥94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
A12860.22 A12860.36
A12860.22EA 28.6 EUR
A12860.22 A12860.36
(±)-Acide 2-chloropropionique ≥94%
(±)-Acide 2-chloropropionique
Purity: 94% CAS No.: 598-78-7 Molecular Formula: C3H5ClO2 Formula Weight: 108.53 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -13° Boiling Point: 78-80°/11mm Beilstein Reference: 1720259 UN No.: 2511 MDL No.: MFCD00004224
Formule: C₃H₅ClO₂
MW: 108.52 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.262
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004224
Numéro CAS: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
ONU: 2511
ADR: 8 III