Chloroforme ≥99.8% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
Stabilization:
Stabilised with ethanol 0.6 %
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83627.320EA
86.3
EUR
83627.320
83627.290
Chloroforme ≥99.8% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Chloroforme
Formule:
CHCl₃ Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –63 °C Densité: 1.48320 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 ONU: 1888 ADR: 6.1,III ATTEINDRE: 01-2119486657-20 Merck Index: 13,02160 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (+ stabilizing agent) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (250 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (280 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (300 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (250 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 84 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 98 % |