Imprimer
Acide 3-bromopropionique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromopropanoic acid
A11573.14 A11573.22 A11573.36
A11573.14EA 32.2 EUR
A11573.14 A11573.22 A11573.36
Acide 3-bromopropionique ≥97%
Acide 3-bromopropionique
Purity: 97% CAS No.: 590-92-1 Molecular Formula: BrCH2CH2CO2H Formula Weight: 152.98 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 57-63° Boiling Point: 140-142°/45mm Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene Beilstein Reference: 1071333 Merck Reference: 14,1433 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002763
Formule: BrH₂CCH₂COOH
Point d'ébullition: 140…142 °C (45 mmHg)
Point de fusion: 57…63 °C
Densité: 1.480
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002763
Numéro CAS: 590-92-1
EINECS: 209-694-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1433