(±)-Acide 2-bromopropionique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid
107350010
107352500
ACRO107350010EA
177
EUR
ACRO107350010
ACRO107352500
(±)-Acide 2-bromopropionique 99%
(±)-Acide 2-bromopropionique
Formule:
H₃CBrCHCOOH Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg) Point de fusion: ∼25 °C Densité: 1.65 g/cm³ Point d'éclair: 100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004211 Numéro CAS: 598-72-1 EINECS: 209-947-6 ONU: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 90 to 150 ppm MEHQ |