Imprimer
Chloroforme, extra sec sur tamis moléculaire 99.9% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
364321000 364320010 364325000 364320025
364321000.EA 43.9 EUR
364321000. 364320010. 364325000. 364320025.
Chloroforme, extra sec sur tamis moléculaire 99.9% stabilisé, AcroSeal®
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.85 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene