Imprimer
(±)-Acide 2-bromobutyrique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobutanoic acid, (±)-2-Bromobutanoic acid
164510010 164512500 164510050
ACRO164510010EA 357 EUR
ACRO164510010 ACRO164512500 ACRO164510050
(±)-Acide 2-bromobutyrique 99%
(±)-Acide 2-bromobutyrique
Formule: H₃CCH₂BrCHCOOH
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.56 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00004216
Numéro CAS: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %