Imprimer
Dichlorométhane 99.5% stabilisé pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Stabilization: stabilisé avec ethanol
390700010 390700025
ACRO390700010EA 48.4 EUR
ACRO390700010 ACRO390700025
Dichlorométhane 99.5% stabilisé pour analyses
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39…40 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1,325 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Free chlorine ≤0.00003 % (as Cl)
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0005 %
Ethanol ≤0.3 % (GC)