Dichlorométhane ≥99.5% stabilisé ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Stabilization:
Stabilisé avec de l'Amylène
Purity: 99.5+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Formule:
CH₂Cl₂ Point d'ébullition: 39…40 °C Point de fusion: –95 °C Densité: 1,325 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000881 Numéro CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 ONU: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6063 |