Imprimer
Dichlorométhane ≥99.7% stabilisé pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilisé avec de l'Amylène
32440.K2 32440.M1
32440.K2EA 69.9 EUR
32440.K2 32440.M1
Dichlorométhane ≥99.7% stabilisé pour spectrophotométrie
Dichlorométhane
Purity: 99.7+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Point d'ébullition: 39…40 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.325
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM