Imprimer
Aldéhyde oenanthylique 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
120320500 120322500 120320010
ACRO120320500EA 20 EUR
ACRO120320500 ACRO120322500 ACRO120320010
Aldéhyde oenanthylique 95% stabilisé
Aldéhyde oenanthylique
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 150 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0,82 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007028
Numéro CAS: 111-71-7
EINECS: 203-898-4
ONU: 3056
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04677
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone
Specific gravity (25°C) 0.812 to 0.822