Imprimer
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
111780050 111781000 111785000
ACRO111780050EA 25.8 EUR
ACRO111780050 ACRO111781000 ACRO111785000
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064553
Numéro CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric 98.5 to 101.0 % (on dried substance)
Loss on drying 8.0 % to 12.0 % (1g, vacuum 0.7 kPA, 24 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +5.5° to +7.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) (on dried substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm