Imprimer
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Fournisseur: Roth Carl
4607.1 4607.2
ROTH4607.1EA 0 EUR
ROTH4607.1 ROTH4607.2
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8