Imprimer
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Fournisseur: Serva
33422.01 33422.02
SERA33422.01EA 33 EUR
SERA33422.01 SERA33422.02
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8