Imprimer
Tanin
Fournisseur: Roth Carl
4239.1 4239.2
ROTH4239.1EA 0 EUR
ROTH4239.1 ROTH4239.2
Tanin
Tanin
Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
Point de fusion: 218…219 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 199 °C
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221